返回
Valco
®
A 系列精确取样注射器
Products
产品分类
syringes (2)
制造商
长度(in)
体积(µL)
针状
包装大小
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
22263
Valco
®
A 系列精确取样注射器,
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
展开
查看定价
22264
Valco
®
A 系列精确取样注射器,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.