Merck
22084-U
连接 NPT 公头的连接头
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$44.40
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$44.40
About This Item
UNSPSC代码:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
200-1-2
配件
1/8 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包括螺母和密封垫。
法律信息
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)