Merck
21195-U
Supelco
聚乙烯亚胺
phase Polyethyleneimine, bottle of 50 g
别名:
GC 固定相
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.54
包裝
bottle of 50 g
參數
0-175 °C temp. range
技術
gas chromatography (GC): suitable
基質活性組
Polyethyleneimine phase
溶解度
acetone: soluble
柱類型
packed GC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
GC方法根据固定相的属性可分为两类;气固色谱(GSC)和气液色谱(GLC)。GSC具有固体吸附材料,且溶质颗粒可通过静电力而从流动相中被去除。GLC会有一层薄薄的液体层通过涂覆或键合在惰性颗粒的表面或色谱柱壁上,其中的溶质颗粒会根据其分配系数而被保留在液相中。固定相的主要必需条件是能够提供可在合理时间内保持相完整性的样品分离。它应当可对化学和热变化应保持稳定。选择性、峰对称性、分析时间、分离度、峰拖尾是选择固定相时需要考虑的几个参数。聚乙烯亚胺(PEI)适用于蛋白质分离。它可紧密吸附带负电荷的固定相。可作为阳离子聚合物类假固定相。
合成的产品更纯净,分子量范围窄,不含用作 GC 固定相的痕量催化剂或杂质。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Barry L. Karger
High Resolution Separation and Analysis of Biological Macromolecules: Fundamentals (1996)
B Maichel et al.
Journal of chromatography. A, 853(1-2), 121-129 (1999-09-16)
The effect of methanol and acetonitrile, respectively, on the separation of neutral compounds (benzyl alcohol, phenols) is investigated in electrokinetic chromatographic (EKC) systems consisting of polyethyleneimine (PEI) as charged, polymeric, replaceable pseudostationary phase. The separation systems consist of a buffer
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)
James P. Lodge, Jr.
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)