主要文件
21017
Supelco
内螺纹 Luer 紧固件,用于 1/8 英寸管路
pkg of 20 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
包装
pkg of 20 ea
技术
active air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相关类别
一般描述
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2