主要文件
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
别名:
改进型 BTEX 捕集器 M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$173.00
$173.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$173.00
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
NB.21
$173.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
改进型 BTEXTRAP M,Tekmar® 3000,
應用
environmental
品質等級
相容性
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
分析方法主要分为三种:GRO,DRO和TPH。上述发表的方法只是这些方法的变种来满足各个机构的不同分析需求。
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC