Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB1218
Sigma-Aldrich
抗-小清蛋白抗体,克隆号4G3,ZooMAb®兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
PV, 小清蛋白α
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$334.00
4 X 25 μL
$687.00
$334.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$334.00
4 X 25 μL
$687.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$334.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4G3, recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 12.06 kDa
observed mol wt ~12 kDa
种属反应性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆号4G3是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测小清蛋白。
免疫原
GST/His标记的全长重组人小清蛋白。
应用
抗小清蛋白抗体(克隆号4G3,ZooMAb,目录号ZRB1218)是靶向小清蛋白的高度特异性兔重组单克隆抗体,已经过测试可用于免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组织化学和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠和人脑组织裂解液中检测到小清蛋白。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人和小鼠小脑组织切片中检测到小清蛋白。
免疫细胞化学分析:代表批次的1:100稀释液可在小鼠小脑组织切片中检测到小清蛋白。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在PC12细胞中检测到小清蛋白。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
目标描述
小清蛋白α/Parvalbumin alpha(UniProt编号:P20472;也称为PV)由人PVALB基因(基因ID:5816)编码。小清蛋白是高亲和性结合2个钙离子的低分子量可溶性蛋白,参与胞内钙调控和运输。它几乎完全由2个“EF手”结构域(aa.39-74 & 78-110)组成,结构上与钙调蛋白和肌钙蛋白C相关。它是缓慢的Ca2+缓冲(Ca2+ buffer),动作电位后可能影响细胞内Ca2+终端通道幅度和时间过程,因此可调节短期的突触可塑性。在神经系统发育过程中,功能回路成熟伴随着这种蛋白的表达。皮层、海马体和丘脑中存在大量含小清蛋白的神经元。它存在于神经系统的GABA能中间神经元中,尤其是网状丘脑(reticular thalamus)。小清蛋白中间神经元是抑制性GABA能神经元的亚型,控制突触后锥体神经元的兴奋作用。小清蛋白中间神经元障碍或缺失与知名的严重精神障碍相关的认知功能缺陷有关,包括精神分裂症和抑郁症。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dawei Han et al.
The Journal of comparative neurology, 531(12), 1261-1273 (2023-05-29)
Despite the absence of tympanic middle ears, snakes can hear. They are thought to primarily detect substrate vibration via connections between the lower jaw and the inner ear. We used the western rat snake (Pantherophis obsoletus) to determine how vibration
Thomas J Pisano et al.
Cell reports, 36(12), 109721-109721 (2021-09-23)
Cerebellar outputs take polysynaptic routes to reach the rest of the brain, impeding conventional tracing. Here, we quantify pathways between the cerebellum and forebrain by using transsynaptic tracing viruses and a whole-brain analysis pipeline. With retrograde tracing, we find that