Merck
所有图片(20)
主要文件
ZMS1024
Sigma-Aldrich
抗-Iba1/ AIF1抗体,克隆号20A12.1,ZooMAb®,小鼠单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
同种异体移植炎症因子1, 离子钙接头蛋白分子1, 蛋白G1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$334.00
4 X 25 μL
$687.00
$334.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$334.00
4 X 25 μL
$687.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$334.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
20A12.1, recombinant monoclonal
monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 16.7 kDa
observed mol wt ~17 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AIF1(199)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特异性
克隆号20A12.1是ZooMAb小鼠重组单克隆抗体,可特异性检测同种异体移植炎症因子1(Iba1/AIF1)。
免疫原
KLH标记的线性肽,对应人同种异体炎症因子1(AIF1)N端区域的20个氨基酸。
应用
抗Iba1/AIF1(克隆号20A12.1,ZooMAb,货号ZMS1024)是一种靶向Iba/AIF1的重组小鼠单克隆抗体,已经过免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹法使用测试。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:10,000稀释液在人脾、大鼠脾和U937细胞裂解液中检测到Iba1/AIF1。
免疫荧光分析:代表批次的1:100稀释液在人小脑组织切片中检测到Iba1/AIF1。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:10稀释液在U-937和THP-1细胞中检测到Iba1/AIF1。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人扁桃体和人小脑组织切片中检测到Iba1/AIF1。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
目标描述
同种异体移植炎症因子1(UniProt:P55008;别名AIF1,离子钙结合接头分子1,蛋白G1,Iba1)是由AIF1(也称为G1,IBA1)基因(基因ID:199)所编码的。Iba1/AIF1是一种高度保守的炎症响应性细胞质钙结合支架蛋白,可在T淋巴细胞和外周血单个核细胞中检测到。还显示它与膜褶皱和吞噬作用部位的肌动蛋白细胞骨架相关。它在正常动脉中不存在,但在动脉损伤后在血管平滑肌细胞中诱导其表达,通过缩短细胞周期和改变细胞周期蛋白的表达来解除细胞周期的调节,从而增强血管平滑肌细胞的生长并促进其增殖。AIF1也存在于活化的巨噬细胞中,其中其表达通过细胞因子(特别是干扰素γ)增强。它也被认为是活化巨噬细胞的标志物。血清AIF-1水平与2型糖尿病患者的白蛋白尿和eGFR相关,并作为糖尿病肾病的标志物。已经描述了通过选择性剪接产生的AIF1/IBA1的三种亚型。该克隆将与含有该免疫原序列的亚型1和2反应。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Fukui, M., et al. (2012).Diabetes Res. Clin. Pract.98(1); 146-150; Autieri, MV., and Carbone, CM (2001).Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 21(9);1421-1426)。
外形
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)