Merck
Z764043
MicroTissues ® 3D培养皿® 微成型球状体
size S, 8 x 12 array, fits 24 well plates
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$1,070.00
$1,070.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$1,070.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.14
$1,070.00
请联系客服了解存货情况
材料
spherical
尺寸
S
無菌
sterile; autoclaved
特點
lid: no
8 x 12 array
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
MicroTissues Inc. 24-96
容積
75 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
当从微型模具中取出胶凝的琼脂糖后,将其转移到标准12孔或24孔组织培养皿中,并用细胞培养基平衡。
由于琼脂糖是透明的,因此,使用标准倒置显微镜结合相差、明场或荧光显微术,能够轻松观察到在每个琼脂糖微孔底部形成的球状体或微组织。
  • 微型模具最多可重复使用12次,并且可以进行标准蒸汽高压灭菌(30分钟,干循环)
  • 微型模具应储存在有盖容器中,以保持无菌并避免在其小部件上积聚灰尘或纤维
  • 任何用于细胞观察或成像且具有足够放大倍数和分辨率的显微镜,均适用于3D培养皿产品
Six autoclavable precision micro-molds to cast 3D Petri Dish for forming small spheroids. 3D Petri Dish for use in 24-well plate. Each micro-mold forms 96 circular recesses in an 8 x 12 array.
  • Nominal dimensions of each 3D culture recess: diam. 400 μm x D 800 μm
  • Micro-molds also form single chamber for cell seeding
法律資訊
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)