主要文件
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
别名:
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EACH
$130.00
$130.00
预计发货时间2025年5月14日详情
选择尺寸
变更视图
100 EACH
$130.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.04
$130.00
预计发货时间2025年5月14日详情
物料
polyester seal
无菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
制造商/商品名称
Excel Scientific XTR-LG-100
技术
PCR: suitable
长度
140.5 mm
宽度
78.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)