主要文件
Z740273
铝制加热/冷却块
Holds 80 x 1.5 mL tubes
别名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$356.00
$356.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$356.00
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.35
$356.00
请联系客服了解存货情况
物料
aluminum
特点
Holds 80 x 1.5 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Diversified Biotech CHAM-8000
技术
PCR: suitable
尺寸
210x67x32 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2