主要文件
Z739472
Labnet 多基因 梯度 PCR 热循环仪
with 96 well block (12 8 x 0.2 mL strip tubes, 96 x 0.2 mL), AC/DC input 230 V AC
别名:
gradient thermal cyclers, pcr thermal cyclers, pcr thermo cyclers, thermal cyclers, thermo cyclers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
特点
CE compliant
制造商/商品名称
Labnet TC9600-G-230V
技术
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
注: 所有 230 V 热循环仪均配有 EU 和 UK 型插头。
  • 样品容量:1 x 96 孔板,12 个 8 x 0.2 mL 条状管,96 x 0.2 mL 管,60 x 0.5 mL 管
  • 可编程温度范围:4°C-99.9°C
  • 温度准确度/均匀度:±0.5°C/±0.5°C
  • 最大加热/冷却速率:每秒 3°C/2°C
  • 梯度温度范围:30°C 至 99°C
  • 最大梯度温差:24°C
  • 梯度容量:12 排(水平),11 排(60 孔版本)
  • 可编程盖温度:60°C 至 65°C,100°C 至 115°C
  • 程序内存:100 个完整程序
  • 温度增量/减量:是
  • 时间增量/减量:是
  • 温度控制:计算或锁定
  • 用户程序文件夹:是
  • 密码保护程序:是
  • 通信:USB 和 RS232 端口
  • 尺寸(宽 x 长 x 高):9.5 x 16.5 x 9.8 英寸;2.24 x 42 x 25 cm
  • 重量:20 lb/9 kg
Labnet多基因梯度热循环仪产生一致、可靠的结果,同时使梯度技术经济实惠。该装置非常易于编程,设计紧凑,性能优秀。
精密热控制: 通过 6 个帕尔帖模块实现精密机加工样品块的快速加热和冷却。通过温度传感器将数据传送到微处理器,以控制系统的运行,并确保精确性和均匀性。有两种温度控制可供选择。块控制,使用实际块温度调整加热/冷却输入。管控制,复杂的算法程序,根据体积计算样本温度,并相应地触发加热/冷却,以提供样本中更改快速温度变化,并最大限度地减少过冲和欠冲。
易于编程: 大型背光液晶显示屏显示字母数字字符和程序步骤的图形表示。简单易懂,屏幕上的说明指导用户完成编程过程。99 个程序可以存储在系统内存中,并组织在公用文件夹或用户文件夹中,这些文件夹可以使用密码保护。
编程特点: 多种应用,从单一的温度浸泡到复杂的多步程序。所有这些都很容易设置。循环步骤的时间或温度可在连续循环期间自动升高或降低。程序运行时也可能会暂停。操作过程中,显示实际时间和温度。估计的运行时间自动计算,上一次运行的日志可以显示或下载到 PC 上。
梯度功能: 可以编程为在块上使用均匀的温度操作,以获得一致的结果,或者使用温度梯度进行方案优化。多基因的梯度水平分布,允许同时评价 12 个温度(60 个孔块 11 个)。
滑动、可调节加热盖: 加热盖(标准功能)可完全调节,以便为不同高度的管和板提供适当的压力。提供加压垫,以确保使用接骨板时压力均匀。盖子也可以翻转起来清洗。
Labnet多基因梯度热循环仪产生一致、可靠的结果,同时使梯度技术经济实惠。该装置非常易于编程,设计紧凑,性能优秀。
精密热控制: 通过 6 个帕尔帖模块实现精密机加工样品块的快速加热和冷却。通过温度传感器将数据传送到微处理器,以控制系统的运行,并确保精确性和均匀性。有两种温度控制可供选择。第一个选项是块控制,它使用块的实际温度来调整加热和冷却输入。第二个选项是试管控制,它使用一个复杂的算法程序,根据体积计算样品温度,并相应地触发加热和冷却,以提供样品中更改快速温度变化,并最大限度地减少过冲和欠冲。
轻松编程: 编程多基因梯度热循环仪非常直观。大型背光 LCD 显示字母数字字符和程序步骤的图形表示简单易懂,屏幕上的说明指导用户完成编程过程。MultiGene Gradient(多基因梯度)提供了常见的预编程方案,可通过使用箭头键导航至适当参数并输入新值进行轻松编辑。可以在系统内存中存储 99 个程序,并组织在公用文件夹或用户文件夹中,这些文件夹可以通过密码保护。
编程特点: 多基因梯度热循环仪可以进行多种应用,从单次温度浸泡到复杂的多级程序。所有这些都很容易设置。循环步骤的时间或温度可在连续循环期间自动升高或降低。这对于“触地”应用和延长酶耗尽时的退火时间很有用。程序运行时也可能会暂停。操作过程中,显示实际时间和温度。估计的运行时间自动计算,上一次运行的日志可以显示或下载到 PC 上。
梯度功能: 多基因梯度热循环仪模块可以编程为在整个模块中使用均匀的温度进行操作,以获得一致的结果,或者使用温度梯度进行方案优化。多基因的梯度水平分布,允许同时评价 12 个温度(60 个孔块 11 个)。要设置梯度,需要设置高温和低温,软件自动计算并显示每一行的温度。在整个组织块中可以设置 24°C 的最大温差。
滑动、可调节加热盖: 加热盖(多基因梯度热循环仪的一个标准功能)可完全调节,为不同高度的管和板提供适当的压力。提供加压垫,以确保使用接骨板时压力均匀。为获得最佳性能,可对盖温度进行编程。为确保用户不会联系热表面,盖子向后滑动并离开样品。除了消除烧伤风险,这也提供了完整的样本获取。盖子也可以翻面清洗。
法律信息
Multigene is a trademark of Labnet Intl., Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)