Key Documents
Z731560
Hettich® drum rotor, 6 place
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Drum rotor, 6 place
别名:
Hettich® centrifuge rotors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1161
參數
14,171 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG