主要文件
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
别名:
Hettich® centrifuge rotors
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,480.00
$1,480.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,480.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103900
NACRES:
NB.22
$1,480.00
请联系客服了解存货情况
特点
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Hettich 4753
参数
3,095 max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)