推荐产品
AC/DC 輸入
100 - 127 V AC
特點
cooling
refrigerated
製造商/商標名
Hettich 2205-01
存貨情形
not available in EU
參數
temp. range at -20-40 °C
18000 rpm
31514 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
重量
42 kg (92.5 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 非冷藏 (220) 和冷藏 (220R) 版本
- 可容纳 0.2-2.0 mL 微量管(冷藏 MIKRO 220R 也可容纳高达 50 mL 的管)
- 即使在转子达到较高转速时,助跑时间和慢跑时间也非常短
- 不锈钢离心室
- 电动锁定盖,观察端口在盖中
- 快速输入铝箔键盘
- 转子运行过程中盖锁定和保持
- 盖子掉落保护
- 紧急盖锁释放
- 电动机过热保护
- 灭菌舱过热保护(仅 MIKRO 220R)
- 关闭不平衡
- 转子自动识别
- 易交换的转子
- 10 可编程存储器
转子和其他离心机配件均为单独出售。
相容性
加拿大 CSA 或 cTUVus 标签(SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG