主要文件
Z711020
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
red ETFE pour ring
别名:
240760
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
价格与库存信息目前不能提供
物料
red ETFE pour ring
制造商/商品名称
WHEATON®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)