主要文件
Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$481.00
4 PKG
$1,140.00
$481.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$481.00
4 PKG
$1,140.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.01
$481.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless
colorless tip
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 960 ea
制造商/商品名称
Molecular BioProducts 2155
技术
PCR: suitable
最大体积
100 μL
体积范围
0.5-100 μL
体积
100 μL
相容性
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
  • Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
包装
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
其他说明
Browse all pipette tips
法律信息
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)