主要文件
Z707791
TPP® 组织培养板
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 126/cs
别名:
24孔板, 组织培养板, 细胞培养板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
126 EA
$1,130.00
$1,130.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
126 EA
$1,130.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
$1,130.00
请联系客服了解存货情况
物料
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
无菌性
sterile
包装
case of 126 ea (individually wrapped)
制造商/商品名称
TPP 92024
存货情况
not available in (available only in North America)
外部长度 × 宽度 × 高度
128 mm × 85 mm × 22 mm
尺寸
24 wells
表面积
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
工作体积
3.29 mL
适用性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
TPP 组织培养板
TPP组织培养板的优点:
  • 带有通风系统的盖子可确保控制气体交换,并保证低蒸发量
  • 倾斜边缘仅允许将盖子放置在一个位置
  • 盖子和盖子上的黄色标记区域可确保正确的盖子方向:黄色与黄色对应!
  • 脊状抓握区域可确保牢固抓握并防止意外地将盖子抬起
  • 在孔之间清晰的α数字标记,以便在显微镜检测期间实现轻松定位,同时侧面标有易见黑色字母数字
  • 生长区域仅在球形区域上
  • 生长表面绝对平坦
  • 所有TPP板尺寸(6、12、24和96孔)可牢固地堆叠在一起
  • 板底座中的通风孔可防止冷凝,并在堆叠板之间提供一致的气流
  • 完全透明
TPP 96孔组织培养板的优点:
  • 根据ANSI/SBS-3d标准制造
  • 标准化的交错条形码2/5
  • 白色底色牢固地压印在测试板上;从而避免分离而导致的无法辨认
  • 提供2种孔的几何形状:F底和U底
96孔组织培养板的几何形状
F底座(平底):
  • 出色的光学特性
  • 适用于精确的光学测定,测定光不会受到几何形状以及显微镜应用的干扰
U型底座(圆底):
  • 没有适合移液的边缘
  • 可用于凝集试验和“+/-”评价
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Petra B Wampfler et al.
International journal for parasitology, 44(8), 497-506 (2014-04-22)
The bacteriophage-derived Cre/loxP system is a valuable tool that has revolutionised genetic and cell biological research in many organisms. We implemented this system in the intestinal parasite Giardia lamblia, an evolutionarily diverged protozoan whose binucleate and tetraploid genome organisation severely