Merck
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$149.00
$149.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$149.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
$149.00
请联系客服了解存货情况
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
~ 200 μm spacing
制造商/商品名称
3D Biotek PS152024-BR
光纤直径
~150 μm
尺寸
24 well
孔径
~200 μm (Fiber spacing)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2