主要文件
Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
别名:
sonication vessel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$345.00
$345.00
预计发货时间2025年5月23日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$345.00
About This Item
UNSPSC代码:
41101520
NACRES:
NB.74
$345.00
预计发货时间2025年5月23日详情
物料
glass
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bandelin 536
存货情况
available only in EU
体积 × 内径 × 高度
15 mL × 20 mm × 65 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
特点和优势
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)