主要文件
Z653659
Pyrex®玻璃培养管
O.D. × L 20 mm × 200 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 20 mm , cap
别名:
1636/38MP
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
Z653659-40EA
$1,340.00
$1,340.00
预计发货时间2025年3月25日详情
选择尺寸
变更视图
Z653659-40EA
$1,340.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.22
$1,340.00
预计发货时间2025年3月25日详情
物料
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
无菌性
non-sterile
特点
neck thread external thread
包装
pack of 40 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1636/38MP
存货情况
available only in EU
外径 × 长度
20 mm × 200 mm
容量
40 mL
螺纹尺寸
20 mm , cap
壁厚度
1.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在营养培养基中进行动植物细胞的体外培养是当今微生物学领域研究的重要一环。这些培养方法可以在不同规模上实施,容器要相应地进行选择。对于试运行,可以使用较小的容器,如培养管。
特点和优势
  • 由硼硅酸盐玻璃3.3制成
  • 抗水侵蚀性能强,减少导致pH变化的污染物的浸出。
  • PBT螺纹盖带惰性PTFE衬里橡胶圈
  • 盖子可以承受反复的干热和蒸汽灭菌循环。
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)