主要文件
Z653489
Pyrex®无边中壁玻璃试管
O.D. × L 10 mm × 75 mm, wall thickness 1.0 mm
别名:
1622/02M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
Z653489-100EA
$174.00
$174.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
Z653489-100EA
$174.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121700
NACRES:
NB.11
$174.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1622/02M
存货情况
available only in EU
外径 × 长度
10 mm × 75 mm
管直径
10 mm
壁厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 无边缘设计在插入和装架存放时可带来更高的便捷性
  • 培养工作的理想选择
  • 完全可高压灭菌
  • 高抗水侵蚀能力
  • 减少可导致pH值变化的污染物浸出
  • 由耐热Pyrex硼硅酸盐玻璃制成,可在高温下使用
  • 符合ISO 4142标准
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)