Merck
Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
描述
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1451
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG