主要文件
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$133.00
$133.00
预计发货时间2025年4月24日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$133.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
NACRES:
NB.22
$133.00
预计发货时间2025年4月24日详情
特点
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
制造商/商品名称
Hettich 1741
存货情况
available only in EU
not available in USA and Canada
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)