主要文件
Z645451
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, bulk pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
clear tip
colorless
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Bag)
制造商/商品名称
Nichiryo BMT-L(B)
存货情况
not available in (France)
最大体积
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
其他说明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)