主要文件
Z628034
BRAND®微量离心管,2 mL,有盖,PP
transparent
别名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$111.00
$111.00
预计发货时间2025年4月14日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$111.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
$111.00
预计发货时间2025年4月14日详情
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
BRAND 780550
颜色
transparent
一般描述
  • BRAND®微量离心管由聚丙烯(PP)制成。
  • 管中不含核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶和内毒素。
  • 可耐受20°C下高达20,000 × g的RCF 20分钟。
  • 一侧为刻度,另一侧为磨砂标记区。
  • 用盖子防止样品蒸发。
  • 盖膜带0.28 mm穿刺区。
在20°C下可承受20,000 × g的RCF达20分钟。带有对面磨砂标记区域的一侧刻度。具有0.28 mm穿孔面积的盖膜。
特点和优势
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
其他说明
BR780550(印度)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)