主要文件
Z614688
Vivaspin 20 离心浓缩管
MWCO 100 kDa
别名:
Spin Concentrator, Vivaspin 20
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
48 EA
$1,000.00
$1,000.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
48 EA
$1,000.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
NACRES:
NB.24
$1,000.00
请联系客服了解存货情况
物料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
描述
PES membrane
无菌性
non-sterile
特点
holdup volume 20 μL
包装
pkg of 48 ea
制造商/商品名称
Sartorius VS2042
参数
5 bar max. pressure
8000 × g max. centrifugal force
完全停止体积
50 μL
膜面积
6 cm2
管尺寸
~50 mL
工作体积
20 mL
孔径
100 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
开发了 Vivaspin 20 mL 离心浓缩器,以提高体积灵活性和性能。Vivaspin 20 可用于固定角度转子的任一摆动吊篮(承运人接受 15 mL 和 50 mL 瓶)。Vivaspin 具有双垂直 无与伦比的过滤速度和 100X 正浓度。
剩余体积易于读出浓缩器侧面的打印刻度,改良的死停式小袋进一步简化了移液器直接回收最终浓缩液的过程。
  • Vivaspin 离心浓缩器凭借其广泛的容积容量和 MWCO,为任何浓度或缓冲液交换应用提供最佳解决方案
  • 由于其特殊的垂直膜设计,达到了最高流速和回收率
  • 专利的死停技术保证了无与伦比的安全样品处理和便利性,允许直接回收浓缩液,无需进一步重新旋转
注: 使用渗滤杯一步处理浓缩样品。气体加压过滤;为了更快地处理气体,可将压力与离心力相结合。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sung-Jin Kim et al.
Bone, 138, 115497-115497 (2020-07-01)
Adult bone homeostasis requires a fine-tuned balance between the activity of osteoblasts and osteoclasts. This osteoblast-osteoclast coupling is therapeutically important because it limits the efficacy of most anabolic or anti-resorptive treatments for osteoporosis. Sirtuin6 (SIRT6), a histone deacetylase, was implicated
Questions
  1. Hello, Are these tubes valid for AAV concentration? Also, I'd like to know if they are valid for all AAV serotypes.
    1 answer
    1. This item is not specifically tested for use in the concentrating of adeno-associated virus. However, it has been used for this purpose in several publications. Please see the link below to review one such article:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10188212/