Merck
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill 微载体微球
Collagen coated
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene beads
珠尺寸
125-212 μm
粒徑
125-212 μm
密度
1.02 g/cm3 (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
猪胶原表层促进附着和单层生长。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3