主要文件
Z374563
Sigma-Aldrich
Eppendorf ® Multipette ® Plus 移液器
别名:
Adjustable volume pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022260201
Eppendorf® 4981 000.019
一般說明
接受七个可互换组合中的任何一个;每个吸头可选择20个预设音量。combitip′s一体式储药器可在不重新灌装的情况下移液多达100次。移液器自动识别吸头,并以数字方式显示选定的体积。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)