主要文件
Z362824
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
别名:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$103.00
$103.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2 EA
$103.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$103.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
接合处
Joints neck (53)
无菌性
non-sterile
特点
closure type Screw cap
with cap
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Nalgene 4109-1000
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
其他说明
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)