主要文件
Z350818
Sigma-Aldrich
聚乙烯移液管
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, sterile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$272.00
$272.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$272.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$272.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
物料
polyethylene
无菌性
sterile
特点
graduations 1 mL
包装
pack of 500 (individually wrapped)
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
长度
150 mm
灯泡绘制
3.2 mL
柱直径
7.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
  • 统一设计,内置移液管洗耳球
  • 安全、方便的使用和处置
  • 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
  • 可热封以形成液密存储
  • 不可高压灭菌
包装
单独包装
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)