主要文件
Z328537
BRAND® Transferpettor caps
volume 200-1000 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$46.10
$46.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$46.10
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
$46.10
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
color-coded yellow
DE-M marking
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 702854
BRAND
最大体积
1 mL
体积
200-1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
BR702854 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)