主要文件
Z326305
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.15 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
物料
borosilicate glass
接合处
joint ST/NS neck12/21
无菌性
non-sterile
特点
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
包装
pack of 2
制造商/商品名称
BRAND
体积测量范围
100 mL, accuracy: 0.15 mL
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
其他说明
BR36749 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)