主要文件
Z325147
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$76.30
$76.30
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
选择尺寸
变更视图
6 EA
$76.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$76.30
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
物料
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
描述
amber mark: yes
特点
class AS with batch number
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
BRAND 30512
体积测量范围
10 mL, accuracy: 0.02 mL
长度
440 mm
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
其他说明
BR30512 (India)
法律信息
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
本页面包含操作移液管和助吸器的详细信息。