主要文件
Z325090
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 50 mL, one mark
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$131.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$131.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$131.00
请联系客服了解存货情况
物料
AR-Glas®
描述
total delivery Ex + 15 sec waiting time
特点
class AS
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
BRAND 29718
体积测量范围
50 mL, accuracy: 0.05 mL
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
其他说明
BR29718 (India)
法律信息
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
本页面包含操作移液管和助吸器的详细信息。