主要文件
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$255.00
$255.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 EA
$255.00
About This Item
UNSPSC代码:
24111500
NACRES:
NB.35
$255.00
请联系客服了解存货情况
无菌性
sterile
包装
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
Nasco B01350WA
宽度 × 长度
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
容量
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
厚度
2.5 mil , 0.064 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
法律信息
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1