Merck
WH0010413M1
Sigma-Aldrich
单克隆抗 YAP1 小鼠抗
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2F12, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
GenBank登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... YAP1(10413)
一般說明
YES关联蛋白1(YAP1)是一种转录共激活因子。它具有两个 WW 结构域、一个 TID 结构域(TEA 结构域家族成员 1 转录因子相互作用结构域)、肉瘤同源 3 结构域(SH3)结合基序、一个脯氨酸富集区域和一个 PDZ 基序。它在 8 种亚型中表达。 YAP1 基因位于人类染色体 11q22.1。
该基因编码与 Yes 原癌基因产物的 SH3 结构域结合的鸡 YAP 蛋白的人类直系同源基因。这种蛋白含有一个 WW 结构域,存在于酵母、线虫和哺乳动物的各种结构、调控和信号分子中,可能参与蛋白质-蛋白质相互作用。(由 RefSeq 提供)
免疫原
带有 GST 标签的 YAP1 (NP_006097,53 a.a.~161 a.a) 部分重组蛋白。仅 GST 标签的分子量为 26 kDa。
序列
QIVHVRGDSETDLEALFNAVMNPKTANVPQTVPMRLRKLPDSFFKPPEPKSHSRQASTDAGTAGALTPQHVRAHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLR
應用
小鼠单克隆抗 YAP1 抗体可用于免疫印迹和免疫共沉淀。
生化/生理作用
YES关联蛋白1(YAP1)促进细胞和组织生长。它与受体酪氨酸蛋白激酶(ErbB4)受体相互作用,并调节转录。YAP1是一种致癌蛋白,有助于肿瘤进展。它在刺猬相关髓母细胞瘤中高度表达, YAP1 的突变也与眼杯裂闭合缺陷(optic fissure closure defect)有关。研究表明YAP1 的敲低导致前列腺癌细胞的凋亡,也被认为是一种潜在的治疗靶点。
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Amot regulates neuronal dendritic tree through Yap1.
Rojek K, et al.
bioRxiv, 6(1), 345264-345264 (2018)
YAP promotes osteogenesis and suppresses adipogenic differentiation by regulating beta-catenin signaling.
Pan Jin-Xiu, et al.
Bone research, 6(1), 18-18 (2018)
Tumor suppressor Nf2 limits expansion of the neural progenitor pool by inhibiting Yap/Taz transcriptional coactivators.
Lavado A, et al.
Development, 6(1), 096537-096537 (2013)
WW domain-containing protein YAP associates with ErbB-4 and acts as a co-transcriptional activator for the carboxy-terminal fragment of ErbB-4 that translocates to the nucleus.
Komuro A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 22(14), 1962-1971 (2003)
Kai Zhao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(13), 3465-3477 (2017-02-19)
Yes-associated protein (Yap) is a major effector of the Hippo pathway that regulates cell proliferation and differentiation during development and restricts tissue growth in adult animals. However, its role in synapse formation remains poorly understood. In this study, we characterized