Merck
所有图片(8)
主要文件
SAB4504476
Sigma-Aldrich
抗 磷酸化-mTOR (pSer 2448 ) 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$747.00
$747.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
100 μG
$747.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$747.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 288 kDa
种属反应性
human, mouse, rat
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer2448)
基因信息
human ... MTOR(2475)
相关类别
一般描述
雷帕霉素的机械/哺乳动物靶标(mTOR)是一种丝氨酸/苏氨酸激酶。它是磷脂酰肌醇3-激酶(PI 3-激酶或PI3Ks)家族的成员。它位于人类染色体 1p36.22上。
免疫原
抗血清是针对合成的来自人 mTOR 的肽,位于 Ser2448 的磷酸化位点附近。
免疫原范围: 2415-2464
应用
抗磷酸化 mTOR (pSer2448) 抗体可用于免疫印迹。
生化/生理作用
雷帕霉素的机械/哺乳动物靶标(mTOR)控制蛋白质翻译、细胞生长、生存、侵袭和代谢。它起细胞内信号调节剂的作用,将细胞外事件与细胞内过程联系起来。mTOR也作用于蛋白质合成机制。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cap-independent translation ensures mTOR expression and function upon protein synthesis inhibition
Marques-Ramos A, et al.
RNA, rna-063040 (2017)
Impaired Cellular Energy Metabolism Contributes to Duck-Enteritis-Virus-Induced Autophagy via the AMPK-TSC2-MTOR Signaling Pathway
Yin H, et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 7(8), 423-423 (2017)
Jie Yuan et al.
International journal of molecular medicine, 41(4), 2086-2098 (2018-01-19)
Presbycusis is the most common sensory impairment associated with aging; however, the underlying molecular mechanism remains unclear. Autophagy has been demonstrated to serve a key role in diverse diseases; however, no studies have examined its function in central presbycusis. The
Yulin Zhao et al.
Aging, 13(18), 22459-22473 (2021-09-24)
Emerging studies have revealed that non-coding RNAs contribute to regulating intervertebral disc degeneration (IVDD). Here, we intended to probe into the function of miR-19b-3p in IVDD evolvement. The miR-19b-3p level in the intervertebral disc (IVD) tissues of IVDD patients and
Autophagy regulates the degeneration of the auditory cortex through the AMPK-mTOR-ULK1 signaling pathway
Yuan J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(4), 2086-2098 (2018)