Merck
VM01
Sigma-Aldrich
GenElute 96 真空歧管
for high-throughput purification kits
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$959.00
$959.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$959.00
About This Item
UNSPSC代码:
41105501
NACRES:
NA.52
$959.00
请联系客服了解存货情况
一般描述
GenElute 96 Vacuum Manifold可对核酸进行快速并行纯化。该歧管至多可同时处理96份样本,并且无需费时的离心分离和倾析步骤。
GenElute Vacuum Manifold用于支持基因组DNA、RNA和PCR产物的分离应用,适于广泛的分子生物学应用。
GenElute 96 Vacuum Manifold提供了丰富的垫片组件,可适应适宜的微量滴定板、深孔模块(圆孔和方孔模块)或用于样本收集的微管架。
GenElute 96 Vacuum Manifold提供了丰富的垫片组件,可适应适宜的微量滴定板、深孔模块(圆孔和方孔模块)或用于样本收集的微管架。
应用
GenElute Vacuum Manifold用于支持基因组DNA、RNA和PCR产物的分离应用,适于广泛的分子生物学应用。
原理
GenElute 96 Vacuum Manifold可对核酸进行快速并行纯化。该歧管至多可同时处理96份样本,并且无需费时的离心分离和倾析步骤。
法律信息
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.