Merck
V2503
Sigma-Aldrich
Val-Ala对硝基苯胺 乙酸盐
protease substrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20N4O4 · C2H4O2
分子量:
368.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
InChI 密鑰
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3