Merck
U211040
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU 亚磷酰胺
configured for MerMade
别名:
5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-O-[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]-尿苷,3′-[2-氰基乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], DMT-2′-O-TBDMS-rU酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H61N4O9PSi
分子量:
861.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for MerMade
核苷譜
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(H,47,50,51)/t38-,40-,41-,42-,59?/m1/s1
InChI 密鑰
SKNLXHRBXYGJOC-ZMHKPELYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3