Merck
G211030
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib)亚磷酰胺
configured for ABI
别名:
N-(2-甲基-1-氧代丙基)-5′-O- [双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-O-[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]-鸟苷,3′-[2-氰基乙基],N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H68N7O9PSi
分子量:
970.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for ABI
核苷分析
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
InChI key
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)