U111
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
别名:
trans-(1S,2S)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide hydrochloride hydrate
选择尺寸
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
储存条件
desiccated
颜色
white
溶解性
H2O: 13 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
InChI key
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
基因信息
human ... OPRK1(4986)
应用
生化/生理作用
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)