Merck
TRUE6
Sigma-Aldrich
TrueGel3D 水凝胶试剂盒
SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
别名:
3D Hydrogel Kit, TrueGel3D Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
一般說明
凝胶由PEG非细胞可降解交联剂上的硫醇基与SLO-DEXTRAN上的硫反应基之间的稳定硫醚键形成。聚合物 SLO-DEXTRAN 被硫醇反应性基团官能化,该基团与交联剂的反应速率比 FAST-DEXTRAN 中的马来酰亚胺慢。 SLO-DEXTRAN没有细胞附着位点,但是在交联步骤之前使用TrueGel3D RGD肽(TRUERGD-1EA)可以定制其与RGD肽结合。
TrueGel3D 酶细胞回收溶液(TRUEENZ-500UL)用于溶解右旋糖酐聚合物,可轻松回收化学固定的细胞或活细胞,便于进行培养后分析,包括 RT-PCR、蛋白质印迹和其他分子生物学研究。
應用
TRUE6-1KT用于产生不同硬度(0.15至5 KPa剪切模量)的水凝胶,以模拟模仿自然组织硬度,并研究机械刺激对细胞生理和行为的影响。它也用于培养不附着在水凝胶上存活的非增殖细胞和增殖球体,而是使用其自身的细胞外基质。
特點和優勢
  • 慢速凝胶化(需要 8 分钟到 25 分钟,具体取决于凝胶硬度)
  • 可灵活地调节凝胶硬度
  • 不允许细胞迁移
  • 可以进行细胞回收和培养后分析
  • 细胞惰性水凝胶(如果未定制 RGD 肽)
成分
TRUE6-1KT包含磷酸盐缓冲液中的SLO-DEXTRAN溶液和冻干的PEG非细胞可降解的交联剂以及复溶缓冲液和水。
注意
请避免将PEG非细胞可降解的交联剂长时间暴露在空气中。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TTrueGel3D™是一种用于3D细胞培养的合成水凝胶平台,可模拟天然细胞外环境以获得更符合生理的培养条件
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
查看所有结果
实验方案
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation