化驗
≥99%
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: soluble 5 mg/mL
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 抑制网格蛋白依赖型内吞
- 作为培养的加州海兔神经元中的钙调蛋白激酶拮抗剂
- 作为小鼠十二指肠质组织质膜Ca2+-ATP酶 (PMCA) 抑制剂阻断跨细胞活性钙通道
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3