产品名称
L-苏氨酸, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
生物源
non-animal source
agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
產品線
BioXtra
化驗
99.0-101.0%
形狀
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L -苏氨酸是一种天然存在的氨基酸,属于天门冬氨酸氨基酸家族。
應用
L-苏氨酸已用于以下用途:
- 研究高温对高丝氨酸激酶活性的影响
- Plackett–Burman 分析,以及研究选定氨基酸对 CHO 细胞中单克隆抗体产生的影响
- 作为底物测定 L-苏氨酸脱氢酶活性
- 研究 L-苏氨酸对恶臭假单胞菌生长速率的影响,检查其对 L-苏氨酸的耐受性
生化/生理作用
L-苏氨酸被认为是一种必需氨基酸。L-苏氨酸参与黏蛋白的合成,黏蛋白是一种支持肠道功能和完整性的蛋白质。L-苏氨酸是免疫系统发挥功能所必需的。对O-连接糖基化、蛋白质磷酸化和甘氨酸合成也是必需的。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Homoserine Kinase from Escherichia coli K-12: Properties,
Inhibition by L-Threonine, and Regulation of Biosynthesis
Inhibition by L-Threonine, and Regulation of Biosynthesis
J. THEZE
Journal of Bacteriology, 118(2), 577-581 (1974)
Regulation of L-Threonine Dehydrogenase in Somatic Cell Reprogramming
Chuanchun Han
Stem Cells, 31(5) (2013)
Systems metabolic engineering of Escherichia coli for L?threonine production.
Lee HK, et al.
Molecular Systems Biology, 3(1), 149-149 (2007)
Genome-wide identification of tolerance mechanisms toward p-coumaric acid in Pseudomonas putida
Patricia Calero
Biotechnology and Bioengineering, 115(3), 762-774 (2018)
Use of a Plackett-Burman statistical design to determine the effect of selected amino acids on monoclonal antibody production in CHO cells.
Gonzalez-Leal IJ
Biotechnol. Progress, 27(6), 1709-1717 (2011)