Merck
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙醇
别名:
三氟乙基醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH2OH
CAS号:
分子量:
100.04
Beilstein:
1733203
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
70 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
~896 °F
expl. lim.
42 %
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI 密鑰
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)