主要文件
T6781
Sigma-Aldrich
Gel-sealing tape
roll size 1 in. × 72 yard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.22
捲筒尺寸
1 in. × 72 yard
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Used for sealing the ends of the gel tray during gel formation.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)