生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D 9.0 to 13.0 °, c = 1% (w/v) in chloroform
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
InChI 密鑰
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3