化驗
~90%
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI 密鑰
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3