Merck
T4271
Sigma-Aldrich
氯苯胺
别名:
四氯苯醌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6Cl4O2
CAS号:
分子量:
245.88
Beilstein:
393006
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
SMILES字符串
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)